Learn More
Sampling Systems™ Embout pour échantillonneur PowderThief de 12,5 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. Embout pour échantillonneur PowderThief de 12,5 mm de diamètre Sampling Systems™ permettant d’utiliser un échantillonneur unique pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents.
Marque:  Sampling Systems™ 1030AT-050
Code produit. 15889181
  • 58.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Large gamme de tailles d’échantillon
  • Large gamme de longueurs d’échantillonneur
  • Simplicité d’utilisation
  • Une gamme d’embouts qui permettent d’utiliser un seul échantillonneur pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Spécification
Pointe
0,5 mL
12,5 mm
Acier inoxydable (316L)
Échantillonnage de poudre