Learn More
Lovibond™ Instrument de mesure portatif tout-en-un Tintometer™ SensoDirect 150, pH / Redox
Les fonctions incluent l’étalonnage automatique, la reconnaissance de tampon, un grand écran LCD et la fonction de mise en attente des résultats. Lovibond SensoDirect 150 est un instrument combiné capable de mesurer à lui seul le pH, l’ORP, la conductivité, les TDS, l’oxygène dissous et la température.
Marque: Lovibond™ 724230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inclut :
- Instrument
- Batteries
- Électrode de pH
- Sonde de température
- Électrode Redox
- Ensemble de tampons de pH avec pH 4,0 et pH 7
- Manuel d’instructions
- Feuille de garantie dans la mallette
- Caractéristiques
- pH / Redox, température °C/°F
- Tout-en-un
- Enregistreur de données en temps réel
- Boîtier de protection
- RS 232 / USB
Spécification
pH de 0 à 14, pH de ± 0,02 + 2 chiffres | |
± 0,8°C (1,5°F) | |
220 x 120 x 40 mm | |
0 à 14 | |
mV à 1999 mV à 1999 mV | |
(Plage/résolution) 0 à 200,0 µS / 0,1 µS ; 0,2 à 2 000 mS / 0,001 mS ; 2 à 20,00 mS / 0,01 mS ; 20 à 200,00 mS / 0,1 mS | |
0 à 14 pH, 0,01 pH | |
Manuel :0°C à 100°C, automatique (ATC) | |
625 g |
0 à 1 999 mV, 1 mV | |
Kit SensoDirect 150 pH/Redox | |
Mesure le pH/Redox, l’oxygène dissous et la conductivité/TDS | |
0 à 200,0 µS | |
0 à 132 000 ppm | |
0 à 1 999 mV, 1 mV | |
0,1°C | |
0°C à 50°C | |
CE |