Learn More
Fil d’étain, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 22,9 g/m
55.98€ - 580.89€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-31-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.71 |
Numéro MDL | MFCD00133862 |
Clé InChI | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
CID PubChem | 5352426 |
ChEBI | CHEBI:32990 |
Nom IUPAC | étain |
SMILES | [Sn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011904.BU |
25 cm |
55.98€
25cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011904.BY |
100 cm |
156.78€
100cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011904.CC |
500 cm |
580.89€
500cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-31-5 | |
118.71 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
5352426 | |
étain |
Sn | |
MFCD00133862 | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
CHEBI:32990 | |
[Sn] |
Spécification
Tin | |
7440-31-5 | |
99.9985% (Metals basis) | |
MFCD00133862 | |
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N | |
étain | |
5352426 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver Gray wire | |
Sn | |
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german | |
[Sn] | |
118.71 | |
CHEBI:32990 | |
Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 23-141-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante