Learn More
Étain, bandelettes de test, Alfa Aesar™, Quant™
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin |
CAS | 7440-31-5 |
Quantité | 1 Kit |
Formule moléculaire | Sn |
Numéro MDL | MFCD00133862 |
Synonyme | powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german |
Clé InChI | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn] |
Nom IUPAC | tin |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.71 |