Learn More
Lingot d’étain, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305707
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Point de fusion 231.9°C
Point d’ébullition 2270°C
Densité 7.310 g/mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 g
Poids de la formule 118.71
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈1.5g/slug
Forme Pastille