Learn More
Lingot d’étain, 11 mm (0,43 po) de diamètre x 2 mm (0,1 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11460351
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Source d’évaporation
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin slug
Note relative au nom 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 Pc.
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈1.3g
Forme Pastille