Learn More
Séléniure d’étain, 99,999% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
123.62€ - 439.19€
Identifiants chimiques
CAS | 1315-06-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H2SeSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.70 |
Numéro MDL | MFCD00054049 |
Clé InChI | RTZUOCZUTSLBGC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | stannaneselone |
SMILES | [Se]=[SnH2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.06 |
5 g |
123.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.14 |
25 g |
439.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1315-06-6 | |
199.70 | |
RTZUOCZUTSLBGC-UHFFFAOYSA-N | |
[Se]=[SnH2] |
H2SeSn | |
MFCD00054049 | |
stannaneselone |
Spécification
Tin selenide | |
1315-06-6 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00054049 | |
RTZUOCZUTSLBGC-UHFFFAOYSA-N | |
stannaneselone | |
197.65 |
861°C | |
Pièces de 3-12 mm | |
H2SeSn | |
Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides. | |
[Se]=[SnH2] | |
199.70 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-257-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante