Learn More
Tige en étain, dia. 6,35 cm (2,5 po), 99,85 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11377437
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin rod
Note relative au nom 6.35cm (2.5 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 kg
Pourcentage de pureté 99.85%
Odeur Odorless
Poids ≈2.2cm/500g
Forme Tige