Learn More
Poudre de placage en étain, sans électrolyse, partie A, Thermo Scientific Chemicals
129.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin plating powder |
---|---|
Note relative au nom | Electroless, part A |
Numéro MDL | MFCD03703330 |
Numéro UN | UN1759 |
Forme | Poudre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15451967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044176.TD |
454 g |
129.00€
454g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
Spécification
Tin plating powder | |
MFCD03703330 | |
Poudre |
Electroless, part A | |
UN1759 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H351-H361-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H317-H335-H350-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only