Learn More
Oxyde d’étain, précurseur polymérique, oxyde ≈ 29 wt %, Thermo Scientific™
Code produit. 11344727
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Utilisé dans les capteurs chimiques et les électrodes électriques transparentes
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC dioxyde d’étain
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin oxide
Note relative au nom Polymeric precursor
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈29 wt%
Densité 1.59 g/mL