Learn More
Oxyde d’étain, dopé à l’antimoine, précurseur polymérique, oxyde ≈ 30 wt %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans les électrodes électriques transparentes
404.00€ - 1018.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1332-29-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00011244 |
Synonyme | Antimony doped tin oxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039754.14 |
25 g |
404.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039754.22 |
100 g | |||||||
Description
Used in transparent electrical conducting electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1332-29-2 | |
MFCD00011244 | |
Antimony doped tin oxide |
Spécification
Tin oxide | |
1332-29-2 | |
MFCD00011244 | |
Soluble in alcohols | |
1.61 g/mL |
Antimony doped, Polymeric precursor | |
Liquide visqueux | |
Antimony doped tin oxide | |
Oxide ≈30 wt% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Oui
RUO – Research Use Only