Learn More
Chlorure d’étain (IV) tert-pentyloxyde, 5 % p/v dans le 2-méthyl-2-butanol, 99 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11337988
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145409
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) tert-pentyloxide
Point d’ébullition 100°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 467.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide