Learn More
Dichlorure de phtalocyanine dʼétain(IV), Thermo Scientific Chemicals
96.08€
Identifiants chimiques
CAS 18253-54-8
Formule moléculaire C32H16Cl2N8Sn
Poids moléculaire (g/mol) 702.146
Numéro MDL MFCD00054210
Clé InChI BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
CID PubChem 9580361
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11354537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039606.03
1 g
96.08€
1g
Description
Description
Tin(IV) phthalocyanine dichloride is a stable metal phthalocyanine dye utilized in biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
18253-54-8
702.146
BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
9580361
C32H16Cl2N8Sn
MFCD00054210
tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
Spécification
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
C32H16Cl2N8Sn
UN3146
tin iv phthalocyanine dichloride, sncl2pc, dichlorotin phthalocyanine, tin phthalocyanine dichloride, tin iv phthalocyaninedichloride
BBRNKSXHHJRNHK-UHFFFAOYSA-L
702.146
702.34
18253-54-8
MFCD00054210
Moisture sensitive
Insoluble in water.
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C6N4[Sn](N7C(=NC2=N3)C8=CC=CC=C8C7=NC9=NC(=N6)C1=CC=CC=C19)(Cl)Cl
9580361
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante