Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15565126
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC dioxyde d’étain
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire SnO2
Merck Index 15,8905
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
Poids de la formule 150.69
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Gravité spécifique 6.95
Densité 6.9500g/mL
Identifiant produit
  • Tin(IV) oxide