Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
60.70€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18282-10-5 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.71 |
Numéro MDL | MFCD00011244 |
Clé InChI | XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride |
CID PubChem | 29011 |
ChEBI | CHEBI:52991 |
Nom IUPAC | dioxyde d’étain |
SMILES | O=[Sn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092990
|
Thermo Scientific Acros
223681000 |
100 g | Flacon en plastique |
60.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10637382
|
Thermo Scientific Acros
223685000 |
500 g | Flacon en plastique |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
18282-10-5 | |
150.71 | |
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N | |
29011 | |
dioxyde d’étain |
O2Sn | |
MFCD00011244 | |
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride | |
CHEBI:52991 | |
O=[Sn]=O |
Spécification
Tin(IV) oxide | |
18282-10-5 | |
Poudre | |
O2Sn | |
MFCD00011244 | |
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride | |
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde d’étain | |
29011 | |
150.69 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
6.9500g/mL |
99.9% | |
Blanc à gris | |
99.9% | |
SnO2 | |
15, 8905 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids | |
O=[Sn]=O | |
150.71 | |
CHEBI:52991 | |
99.9% | |
6.95 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 242-159-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ4000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only