Learn More
Adduit d’isopropanol à l’isopropoxyde d’étain (IV), 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 254.00€
Identifiants chimiques
CAS 132951-93-0
Numéro MDL MFCD00145408
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399647
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.03
1 g
60.60€
1g
11389647
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
041269.06
5 g
254.00€
5g
Description
Description
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
132951-93-0
MFCD00145408
Spécification
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
∼130°C (decomposition)
(Base des métaux)
Moisture sensitive
414.15
Solide humide
132951-93-0
131°C (1.6 mmHg)
MFCD00145408
Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters.
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante