Learn More
Isopropoxyde d’étain(IV), 99 % (à base de métaux), 10 % M/V dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 1651.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1184-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H32O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 359.094 |
Numéro MDL | MFCD00145408 |
Clé InChI | VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate |
CID PubChem | 85354423 |
Nom IUPAC | Propan-2-ol ; Étain |
SMILES | CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045480.AA |
5 mL |
44.50€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045480.AC |
25 mL |
146.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045480.AE |
100 mL |
397.00€
100mL |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15406955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045480.AP |
500 mL |
1651.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of tin oxide nanoparticles, thin films, indium tin oxide (ITO) films , which shows desired electrochemical and conducting properties. Doped tin oxide nanoparticles and thin films find application as gas sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1184-61-8 | |
359.094 | |
VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N | |
85354423 | |
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] |
C12H32O4Sn | |
MFCD00145408 | |
tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate | |
Propan-2-ol ; Étain |
Spécification
Tin (IV) isopropoxide | |
Incolore | |
(Base des métaux) | |
Sn[OCH(CH3)2]4 | |
UN3274 | |
tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate | |
VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-ol ; Étain | |
85354423 | |
99% |
1184-61-8 | |
Alcohol-like | |
C12H32O4Sn | |
MFCD00145408 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with alcohols,ketones and esters. | |
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn] | |
359.094 | |
355.06 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314-H302-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only