Learn More
Iodure d’étain(IV), ultra sec, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
219.00€ - 798.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H4I4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 630.36 |
Numéro MDL | MFCD00036272 |
Clé InChI | ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide |
CID PubChem | 24631 |
Nom IUPAC | tétraiodostannane |
SMILES | [Sn].I.I.I.I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013617.06 |
5 g |
219.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013617.14 |
25 g |
798.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(IV) iodide is used in the preparation of tin(IV) oxide and tin(II) oxide. It reacts with hydroiodic acid to get rare tin hexaiodide. It forms tetraiodobis triphenylphosphine tin complexes by reacting with triphenylphosphine, which finds application in toothpaste formulation. Further, it acts as analytical reagents and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7790-47-8 | |
630.36 | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
24631 | |
[Sn].I.I.I.I |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
tétraiodostannane |
Spécification
340°C | |
∼143°C | |
7790-47-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00036272 | |
14,8777 | |
Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether. | |
[Sn].I.I.I.I | |
630.36 | |
626.31 | |
Ampoule | |
Moisture sensitive |
Tin(IV) iodide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
H4I4Sn | |
UN3260 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
tétraiodostannane | |
24631 | |
99.998% | |
2.106 | |
4.46 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-208-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only