Learn More
Iodure d’étain(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334809
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-47-8
Formule moléculaire H4I4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 630.36
Numéro MDL MFCD00036272
Clé InChI ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
CID PubChem 24631
Nom IUPAC tétraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spécification
Point d’ébullition 340°C
Nom chimique ou matériau Tin (IV) iodide
Point de fusion ∼143°C
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule linéaire SnI4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8777
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Poids de la formule 626.31
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 2.106
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.46 g/mL