Learn More
Chlorure d’étain(IV) pentahydraté, 98+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10147793
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-06-9
Formule moléculaire Cl4H10O5Sn
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Numéro MDL MFCD00149864
Clé InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
CID PubChem 61442
Nom IUPAC tétrachlorostannane pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride pentahydrate
Point de fusion 56.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire SnCl4·5H2O
Merck Index 14, 8774
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 350.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur