Learn More
Chlorure d’étain(IV) hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.29€ - 104.52€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.51 |
Numéro MDL | MFCD00149864 |
Clé InChI | HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 |
CID PubChem | 24287 |
Nom IUPAC | tétrachlorostannane |
SMILES | Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011570.22 |
100 g |
38.29€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011570.36 |
500 g |
104.52€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-78-8 | |
260.51 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
24287 | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Sn | |
MFCD00149864 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
tétrachlorostannane |
Spécification
Tin(IV) chloride hydrate | |
7646-78-8 | |
98% | |
MFCD00149864 | |
Soluble in water and alcohol. | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.51 | |
260.50 (Anhydrous) |
56°C | |
Grumeaux | |
Cl4Sn | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorostannane | |
24287 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-588-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante