Learn More
Chlorure d’étain(IV), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
47.34€ - 685.41€
Identifiants chimiques
CAS 7646-78-8
Formule moléculaire Cl4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 260.52
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
CID PubChem 24287
Nom IUPAC tétrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10472391
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197510100
10 mL Flacon en verre
47.34€
10mL
10482391
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197511000
100 mL Flacon en verre
58.99€
100mL
10684702
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197510010
1 L Flacon en verre
276.38€
1L
11944181
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197510025
2.5 L Flacon en verre
685.41€
2.50L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Identifiants chimiques
7646-78-8
260.52
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
tétrachlorostannane
Cl4Sn
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
24287
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spécification
114.0°C
-33.0°C
Marron-rouge
98.5 to 101.5% (Argentometry)
SnCl4
15,8901
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
260.52
260.52
2.22
Tin(IV) chloride
7646-78-8
Solution
Cl4Sn
01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
tétrachlorostannane
24287
99%
2.2200g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-588-9
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .