Learn More
Chlorure d’étain(IV), anhydre, 98 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
96.90€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7646-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 260.51 |
Numéro MDL | MFCD00011242 |
Clé InChI | HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 |
CID PubChem | 24287 |
Nom IUPAC | tétrachlorostannane |
SMILES | Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495975
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011571.36 |
500 g |
96.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405985
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011571.57 |
4 x 500 g |
295.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(IV) chloride is a precursor to prepare organotin compounds such as tetralkyltin and dialkyldichlorotin(IV), which find applications as catalysts and polymer stabilizers. As a Lewis acid catalyst, it is used in Fridel-Crafts reactions for alkylation and cyclization. It is involved in the selective nitration of aromatic compounds in the presence of fuming nitric acid. Furthermore, it is used to prepare tin(IV) oxide coating by sol-gel process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7646-78-8 | |
260.51 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
24287 | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Sn | |
MFCD00011242 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
tétrachlorostannane |
Spécification
114°C | |
-33°C | |
7646-78-8 | |
Liquide | |
Cl4Sn | |
MFCD00011242 | |
14,8774 | |
Soluble in alcohol,CCl4,benzene,toluene,chloroform,carbon terachloride,gasoline,carbon disulfide and acetone; Soluble in water with much heat evolution. | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.51 | |
260.5 | |
1.512 | |
2.26 g/mL |
Tin(IV) chloride | |
Anhydrous | |
Incolore | |
(Base des métaux) | |
SnCl4 | |
UN1827 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorostannane | |
24287 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE STANNIQUE, ANHYDRE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-588-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only