Learn More
Bromure d’étain(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
107.54€ - 437.18€
Identifiants chimiques
CAS 7789-67-5
Formule moléculaire Br4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 438.326
Numéro MDL MFCD00011240
Clé InChI LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
CID PubChem 24616
Nom IUPAC Tétrabromostannane
SMILES Br[Sn](Br)(Br)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11364809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
071120.18
50 g
107.54€
50g
11354809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
071120.30
250 g
437.18€
250g
Description
Description
A specialty product for proteomics research. Used as a precursor for SnO2 through laser-assisted CVD with higher efficiency than other precursors such as dibutyl tin diacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-67-5
438.326
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
24616
Br[Sn](Br)(Br)Br
Br4Sn
MFCD00011240
tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
Tétrabromostannane
Spécification
202°C (734mmHg)
31°C
Incolore à blanc
Br4Sn
UN3260
tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Tétrabromostannane
24616
99%
Air and moisture sensitive
Tin (IV) bromide
7789-67-5
Grumeaux
MFCD00011240
14,8773
Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Br[Sn](Br)(Br)Br
438.326
438.33
Acidic
3.34 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-184-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote