Learn More
Chlorure d’étain(IV), 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
45.80€ - 167.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2800-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O8Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 354.89 |
Numéro MDL | MFCD00014976 |
Clé InChI | YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate |
CID PubChem | 9863446 |
Nom IUPAC | tétraacétate d’étain(4+) |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2800-96-6 | |
354.89 | |
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J | |
9863446 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4] |
C8H12O8Sn | |
MFCD00014976 | |
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate | |
tétraacétate d’étain(4+) |
Spécification
Tin(IV) acetate | |
2800-96-6 | |
Poudre cristalline | |
C8H12O8Sn | |
MFCD00014976 | |
tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate | |
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J | |
tétraacétate d’étain(4+) | |
9863446 | |
98% | |
Authentique |
231.0°C to 237.0°C | |
Blanc | |
98% | |
(CH3COO)4Sn | |
02, III, 134 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4] | |
354.89 | |
354.89 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Tin(IV) acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.