Learn More
Lingot d’étain, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422107
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Forme : Env. 1 kg par lingot (peut être une variation de poids)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
CAS 7440-31-5
Aspect Silver Gray ingot
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Formule moléculaire Sn
Numéro MDL MFCD00133862
Quantité 1 kg
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nom IUPAC étain
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Odeur Odorless
Forme ≈1 kg par lingot (peut être une variation de poids)