Learn More
Trifluorométhansulfonate d’étain(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS 62086-04-8
Formule moléculaire C2F6O6S2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 416.85
Numéro MDL MFCD00191251
Clé InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tin ii trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 131676109
Nom IUPAC Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10717353
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
312530010
1 g Flacon en plastique
46.30€
1g
10792944
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
312530050
5 g Flacon en plastique
137.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
62086-04-8
416.85
IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
131676109
[HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
C2F6O6S2Sn
MFCD00191251
tin ii trifluoromethanesulfonate
Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire
Spécification
Tin(II) trifluoromethanesulfonate
62086-04-8
Poudre
C2F6O6S2Sn
tin ii trifluoromethanesulfonate
IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire
131676109
98%
>300.0°C
Blanc à jaune
97.5% min. (ex Sn)
MFCD00191251
Solubility in water: soluble
[HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
416.85
416.85
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.