Learn More
Trifluorométhanesulfonate d’étain(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.30€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62086-04-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4F3O3SSn+ |
Poids moléculaire (g/mol) | 271.805 |
Numéro MDL | MFCD00191251 |
Clé InChI | IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tin ii trifluoromethanesulfonate |
CID PubChem | 131676109 |
Nom IUPAC | Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire |
SMILES | [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039603.03 |
1 g |
47.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11394527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039603.06 |
5 g |
200.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) trifluoromethanesulfonate is a mild Lewis acid used for stereoselective aldol and Michael reactions; [2,3]-Wittig and Ireland-Claisen rearrangements, Horner-Wadsworth-Emmons reactions, asymmetric [3 + 2] cycloaddition, ring opening reactions and Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62086-04-8 | |
271.805 | |
IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M | |
131676109 | |
[HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2] |
CH4F3O3SSn+ | |
MFCD00191251 | |
tin ii trifluoromethanesulfonate | |
Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire |
Spécification
Tin(II) trifluoromethanesulfonate | |
(decomposition) | |
MFCD00191251 | |
Moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
[HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2] | |
271.805 | |
416.82 | |
Poudre |
62086-04-8 | |
CH4F3O3SSn+ | |
UN3288 | |
tin ii trifluoromethanesulfonate | |
IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M | |
Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire | |
131676109 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only