Learn More
Tétrafluoroborate d’étain(II), 50 % w/w en sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13814-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | B2F8Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 292.32 |
Numéro MDL | MFCD00054047 |
Clé InChI | JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate |
CID PubChem | 159698 |
Nom IUPAC | tétrafluoroborate d’étain(2+) |
SMILES | [Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089669.A1 |
1 kg |
126.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089669.D5 |
3 x 1 kg |
321.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) tetrafluoroborate is used in electroplating. It is also used for plating bath tinned copper, tin and tin alloy. Further, it acts as a catalyst for various organic reactions. It is also employed in metal plating. In addition to this, it is used as a petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13814-97-6 | |
292.32 | |
JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N | |
159698 | |
[Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
B2F8Sn | |
MFCD00054047 | |
tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate | |
tétrafluoroborate d’étain(2+) |
Spécification
Tin (II) tetrafluoroborate | |
Incolore | |
B2F8Sn | |
MFCD00054047 | |
tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate | |
JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N | |
tétrafluoroborate d’étain(2+) | |
159698 | |
50% w/w aq. soln. |
13814-97-6 | |
Liquide | |
Sn(BF4)2 | |
UN3264 | |
Miscible with water. | |
[Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F | |
292.32 | |
292.3 | |
1.670 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-487-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only