Learn More
Tellure d’étain(II), 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309409
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12040-02-7
Formule moléculaire H2SnTe
Poids moléculaire (g/mol) 248.33
Numéro MDL MFCD00049543
Clé InChI UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin (II) telluride
Point de fusion 780°C
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.29
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 6.48 g/mL