Learn More
Tartrate d’étain(II) hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
163.00€ - 513.00€
Identifiants chimiques
CAS | 815-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4O6Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.78 |
Numéro MDL | MFCD00054358 |
Clé InChI | YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L |
Synonyme | unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 |
CID PubChem | 66545835 |
Nom IUPAC | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate ; étain(2+) |
SMILES | [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039604.14 |
25 g |
163.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039604.22 |
100 g |
513.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
815-85-0 | |
266.78 | |
YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L | |
66545835 | |
[Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O |
C4H4O6Sn | |
MFCD00054358 | |
unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate ; étain(2+) |
Spécification
Tin(II) tartrate hydrate | |
Poudre | |
MFCD00054358 | |
unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 | |
YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate ; étain(2+) | |
66545835 | |
95% | |
Air Sensitive |
815-85-0 | |
C4H4O6Sn | |
14,8792 | |
slightly soluble in water. | |
[Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O | |
266.78 | |
266.76 (Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-427-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ9892500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Tin(II) tartrate hydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tin(II) tartrate hydrate