Learn More
Sulfate d’étain(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10676222
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-55-3
Formule moléculaire O4SSn
Poids moléculaire (g/mol) 214.77
Numéro MDL MFCD00011246
Clé InChI OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
CID PubChem 62643
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) sulfate
Point de fusion 360.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodimetry)
Formule linéaire SnSO4
Merck Index 15,8917
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted sulfuric acid
Nom IUPAC sulfate d’étain(2+)
Poids de la formule 214.75
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.