Learn More
Pyrophosphate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
42.90€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15578-26-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O7P2Sn2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 411.361 |
Numéro MDL | MFCD00049544 |
Clé InChI | GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- |
CID PubChem | 66379 |
Nom IUPAC | Phosphonato phosphate ; étain(2+) |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11403830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.18 |
50 g |
42.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.30 |
250 g |
139.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) pyrophosphate is used to inhibit the formation of volatile sulfur compounds. Further, it is used for cyanide-free tin coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15578-26-4 | |
411.361 | |
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J | |
66379 | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] |
O7P2Sn2 | |
MFCD00049544 | |
stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- | |
Phosphonato phosphate ; étain(2+) |
Spécification
Tin(II) Pyrophosphate | |
15578-26-4 | |
O7P2Sn2 | |
stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- | |
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J | |
Phosphonato phosphate ; étain(2+) | |
66379 | |
4.009 |
400°C (decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00049544 | |
Insoluble in water. | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] | |
411.361 | |
411.32 |
Safety and Handling
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-635-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only