Learn More
Phtalocyanine d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
73.47€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15304-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H16N8Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 631.25 |
Numéro MDL | MFCD00058867 |
Clé InChI | LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039607.02 |
0.5 g |
73.47€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039607.04 |
2 g | N/A | ||||||
Description
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15304-57-1 | |
631.25 | |
LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N |
C32H16N8Sn | |
MFCD00058867 | |
tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento |
Spécification
Tin(II) phthalocyanine | |
C32H16N8Sn | |
UN3146 | |
Insoluble in water. | |
631.25 | |
Poudre |
15304-57-1 | |
MFCD00058867 | |
tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento | |
LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N | |
631.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only