Learn More
Oxyde d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.08€ - 479.39€
Identifiants chimiques
CAS 21651-19-4
Formule moléculaire OSn
Poids moléculaire (g/mol) 134.71
Numéro MDL MFCD00011243
Clé InChI QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
CID PubChem 88989
Nom IUPAC stannanone
SMILES O=[Sn]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11463498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17889.22
100 g
36.08€
100g
11473498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17889.36
500 g
124.62€
500g
11483498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17889.0E
2500 g
479.39€
2500g
Description
Description
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxyde d‘étain(II) est utilisé comme agent réducteur, abrasif doux et en préparation de sels stanneux. Il est utilisé dans la fabrication de verre rubis en cuivre et pour l‘éclairage par lumière UV.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec des matériaux tels que les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs puissants et les métaux alcalins.
Spécification
Identifiants chimiques
21651-19-4
134.71
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
88989
O=[Sn]
OSn
MFCD00011243
stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
stannanone
Spécification
Tin(II) oxide
21651-19-4
SnO
14,8787
Insoluble in water and alcohol.
O=[Sn]
134.71
134.69
Odorless
1080°C (decomposition)
OSn
MFCD00011243
stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
stannanone
88989
99%
6.45
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P271-P304+P340-P312-P314-P501c
H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 244-499-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante