Learn More
Oxalate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 100.00€
Identifiants chimiques
CAS | 814-94-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.728 |
Numéro MDL | MFCD00040678 |
Clé InChI | OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty |
CID PubChem | 13149 |
Nom IUPAC | oxalate d’étain(2+) |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014113.22 |
100 g |
34.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014113.36 |
500 g |
100.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) oxalate is used for dyeing and printing textiles. It acts as a catalyst for the esterification reactions between long chain fatty acids and alcohols and in polymerization reactions. It is also used in stannous oral care compositions. Further, it is used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
814-94-8 | |
206.728 | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
13149 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
oxalate d’étain(2+) |
Spécification
Tin(II) oxalate | |
280°C (decomposition) | |
3.56 g/mL | |
SnC2O4 | |
UN3288 | |
14,8786 | |
Soluble in dilute HCl; Insoluble in water;Soluble in acids; Insoluble in water and acetone. | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] | |
206.728 | |
206.72 |
814-94-8 | |
Blanc | |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
3708588 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
oxalate d’étain(2+) | |
13149 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-414-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only