Learn More
Méthoxyde d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357977
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14794-99-1
Formule moléculaire C2H6O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 180.778
Numéro MDL MFCD00015612
Clé InChI UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci
CID PubChem 71317297
Nom IUPAC Méthanolate ; étain(2+)
SMILES C[O-].C[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) methoxide
Point de fusion 242°C to 243°C
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 180.76
Forme physique Poudre