Learn More
Fluorure d’étain(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-47-3 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.69 |
Numéro MDL | MFCD00042540 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10652345
|
Thermo Scientific Acros
308500050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10450921
|
Thermo Scientific Acros
308501000 |
100 g | Flacon en plastique |
59.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10657494
|
Thermo Scientific Acros
308505000 |
500 g | Flacon en plastique |
202.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-47-3 | |
F2Sn | |
156.69 | |
MFCD00042540 |
Spécification
Tin(II) fluoride | |
Blanc | |
99% | |
SnF2 | |
15, 8911 | |
156.69 | |
99% |
7783-47-3 | |
Poudre, cristaux ou poudre cristalline | |
F2Sn | |
MFCD00042540 | |
Solubility in water: 300- 390g/L. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,chloroform | |
156.69 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-999-3
RUO – Research Use Only