Learn More
Fluorure d’étain(II), 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 209.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011544.22 |
100 g |
61.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011544.36 |
500 g |
209.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tin(II) fluoride is used in the prevention of dental caries. It is an active ingredient in toothpastes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-47-3 | |
MFCD00042540 |
Spécification
850°C | |
219°C | |
Blanc | |
SnF2 | |
UN3260 | |
Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water,ethanol,ether and chloroform. | |
97.5% | |
Air and moisture sensitive |
Tin(II) fluoride | |
7783-47-3 | |
Cristalline | |
MFCD00042540 | |
14,8784 | |
156.69 | |
Odorless | |
4.57 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P234-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P390-P501c
H290-H301-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-999-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only