Learn More
Éthalonate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
43.70€ - 558.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14791-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.832 |
Numéro MDL | MFCD00015653 |
Clé InChI | XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci |
CID PubChem | 71317418 |
Nom IUPAC | éthanolate ; étain(2+) |
SMILES | CC[O-].CC[O-].[Sn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11410510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.03 |
1 g |
43.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.06 |
5 g |
150.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.14 |
25 g | |||||||
Description
Tin(II) ethoxide is used in catalyst synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14791-99-2 | |
208.832 | |
XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N | |
71317418 | |
CC[O-].CC[O-].[Sn+2] |
C4H10O2Sn | |
MFCD00015653 | |
tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci | |
éthanolate ; étain(2+) |
Spécification
Tin(II) ethoxide | |
∼200°C (decomposition) | |
Sn(OC2H5)2 | |
Air and moisture sensitive | |
Reacts with water | |
CC[O-].CC[O-].[Sn+2] | |
208.832 | |
208.81 |
14791-99-2 | |
C4H10O2Sn | |
MFCD00015653 | |
tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci | |
XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N | |
éthanolate ; étain(2+) | |
71317418 | |
Solide/semi-solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only