Learn More
Éthalonate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410510
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tin(II) ethoxide is used in catalyst synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14791-99-2
Formule moléculaire C4H10O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 208.832
Numéro MDL MFCD00015653
Clé InChI XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
CID PubChem 71317418
Nom IUPAC éthanolate ; étain(2+)
SMILES CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) ethoxide
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Formule linéaire Sn(OC2H5)2
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water
Poids de la formule 208.81
Forme physique Solide/semi-solide