Learn More
Chlorure d’étain(II), Honeywell
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(Ii) Chloride |
Quantité | 2 kg |
Formule linéaire | SnCl2 |
Numéro UN | 3260 |
Poids de la formule | 189.62g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Réactif |