Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | SnCl2·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149863 |
Synonyme | Stannous chloride dihydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011536.09 |
10 g | |||||||
11337227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011536.22 |
100 g |
39.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011536.36 |
500 g |
116.00€
500g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11347227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011536.A3 |
2 kg |
349.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-69-1 | |
SnCl2·2H2O | |
MFCD00149863 | |
Stannous chloride dihydrate |
Spécification
Tin(II) chloride dihydrate | |
10025-69-1 | |
SnCl2·2H2O | |
Stannous chloride dihydrate |
Reagent Grade | |
Cristalline | |
MFCD00149863 | |
225.65 (189.62 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
RUO – Research Use Only