missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin(Ii) Chloride Dihydrate, Reagent grade, Honeywell™

Code produit. 15651810
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Qualité réactif, 98 %

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 10025-69-1
Numéro MDL MFCD00149863

Spécification

Nom chimique ou matériau Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire SnCl2 · 2H2O
Numéro UN 3260
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 225.65g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'