Learn More
Dihydrate de chlorure d’étain(II), puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15643500
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Numéro MDL MFCD00149863
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(Ii) Chloride Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire SnCl2 · 2H2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 225.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.