Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Cl2Sn.2H2O, numéro CAS-10025-69-1, 500 g, 652°C, incolore, 225,63 g/mol, 37°C, 149863, pot de poudre en plastique, solide
59.00€ - 348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Sn·2H2O |
Numéro MDL | 149863 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10675312
|
Fisher Chemical
T/1654/48 |
100 g |
59.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10675502
|
Fisher Chemical
T/1654/50 |
250 g |
110.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10060460
|
Fisher Chemical
T/1654/53 |
500 g |
198.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10538830
|
Fisher Chemical
T/1654/60 |
1 kg |
348.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cl2Sn.2H2O, numéro CAS-10025-69-1, 500 g, 652°C, incolore, 225,63 g/mol, 37°C, 149863, pot de poudre en plastique, solide
Identifiants chimiques
10025-69-1 | |
Cl2Sn·2H2O | |
149863 |
Spécification
652°C | |
10025-69-1 | |
Solide | |
149863 | |
Récipient de poudre en plastique |
37°C | |
Incolore | |
Cl2Sn·2H2O | |
225.63g/mol |