Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, qualité ACS, 98,0 - 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 574.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | SnCl2·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149863 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.22 |
100 g |
61.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.36 |
500 g |
185.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.A3 |
2 kg |
574.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-69-1 | |
SnCl2·2H2O | |
MFCD00149863 |
Spécification
Tin(II) chloride dihydrate | |
For analysis ACS | |
Cristalline | |
SnCl2·2H2O | |
Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. | |
Réactif ACS | |
2.71 g/mL |
43°C to 46°C | |
10025-69-1 | |
98.0-103.0% | |
MFCD00149863 | |
225.65 (189.62 Anhydrous) | |
Air Sensitive |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H332-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 600-045-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only