Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Tin(II) chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d‘étain(II) est utilisé comme agent sensibilisant dans la préparation du verre et du plastique pour la métallisation. Il sert d‘agent réducteur puissant. Les autres utilisations du chlorure stanneux sont les bains de galvanisation en étain, les inhibiteurs de corrosion, les polymères, les élastomères thermoplastiques, le flux de soudure, les antioxydants, les agents de tannage et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l‘acide chlorhydrique dilué et concentré, l‘alcool, l‘acétate d‘éthyle, l‘acide acétique glacial et la solution d‘hydroxyde de sodium. Se décompose en excès d‘eau.
Remarques
Hygroscopique et absorbe l‘humidité ou l‘eau de l‘air. Incompatible avec les métaux, les agents oxydants forts, les bases fortes et le trifluorure de brome.
Le chlorure d‘étain(II) est utilisé comme agent sensibilisant dans la préparation du verre et du plastique pour la métallisation. Il sert d‘agent réducteur puissant. Les autres utilisations du chlorure stanneux sont les bains de galvanisation en étain, les inhibiteurs de corrosion, les polymères, les élastomères thermoplastiques, le flux de soudure, les antioxydants, les agents de tannage et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l‘acide chlorhydrique dilué et concentré, l‘alcool, l‘acétate d‘éthyle, l‘acide acétique glacial et la solution d‘hydroxyde de sodium. Se décompose en excès d‘eau.
Remarques
Hygroscopique et absorbe l‘humidité ou l‘eau de l‘air. Incompatible avec les métaux, les agents oxydants forts, les bases fortes et le trifluorure de brome.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(II) chloride dihydrate |
Point de fusion | 42°C to 46°C |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | SnCl2·2H2O |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,8783 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. |
Poids de la formule | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Air Sensitive |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.