Learn More
Dihydrate de chlorure d’étain(II), 98 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Réactif ACS, 98 %
33.15€ - 2384.66€
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Numéro MDL MFCD00149863
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15682620
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
243523-5G
5 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15642620
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
243523-100G
100 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15672620
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
243523-500G
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15662620
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
243523-2.5KG
2.5 kg Flacon poly
1025.10€
2.50kg
15652620
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
243523-12KG
12 kg Tambour avec revêtement intérieur
2384.66€
12kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
10025-69-1
MFCD00149863
Spécification
652°C
37°C to 38°C
Colorless
MFCD00149863
Soluble in water, Hydrochloric Acid
98%
Crystalline
Tin(II) Chloride Dihydrate
10025-69-1
SnCl2 · 2H2O
UN3260
225.65g/mol
Réactif ACS
2.71g/cm3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314-H317-H332-H335-H341-H361-H373-H410
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
Identifiant produit
  • Tin(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.