Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 435.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Sn·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.63 |
Numéro MDL | MFCD00149863 |
Synonyme | Stannous chloride dihydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10772431
|
Thermo Scientific Acros
196800050 |
5 g |
27.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10772621
|
Thermo Scientific Acros
196805000 |
500 g |
96.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10646974
|
Thermo Scientific Acros
196800025 |
2.5 kg |
435.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-69-1 | |
225.63 | |
Stannous chloride dihydrate |
Cl2Sn·2H2O | |
MFCD00149863 |
Spécification
652.0°C | |
37.0°C to 38.0°C | |
10025-69-1 | |
Cristaux adhérants ou poudre cristalline | |
Cl2Sn·2H2O | |
MFCD00149863 | |
15, 8910 | |
Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid | |
225.63 | |
Bouteille en verre |
Tin(II) chloride dihydrate | |
97% | |
Blanc ou incolore | |
96% min. (Iodimetry) | |
SnCl2·2H2O | |
01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68 | |
Stannous chloride dihydrate | |
225.63 | |
97% | |
2.7100g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
- Tin(II) chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.